Läs mer
2-Amino-5-bromobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 15406307
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406307 250 mg 250mg
15496297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33491.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 29124-57-0 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Participate in synthesis and structure activity of novel camptothecin analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Participate in synthesis and structure activity of novel camptothecin analogs.
Notes
Air Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29124-57-0
Molekylformel C7H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 200.035
MDL-nummer MFCD10696879
InChI-nyckel VBYZWJMZASVGNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromobenzenecarbaldehyde, 5-bromoanthranilaldehyde, 4-bromo-2-formylaniline, benzaldehyde,2-amino-5-bromo, benzaldehyde, 2-amino-5-bromo, pubchem19693, aminobromobenzenecarbaldehyde, 2-amino-5-bromobenzaidehyde, 2-amino-5-bromo-benzaldehyde
PubChem CID 23510475
IUPAC-namn 2-amino-5-bromobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Smältpunkt 75°C to 77°C
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 200
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.