Läs mer
2-Amino-5-bromobensoesyra, 97 %
Produktkod. 10319360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10319360 5 g 5g
10229173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10319360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305620050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-88-7
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.03
MDL-nummer MFCD00007823
InChI-nyckel CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
IUPAC-namn 2-amino-5-brombensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 218 °C till 220 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(Br)CO2H
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 1412
Formel vikt 216.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.