Läs mer
2-Amino-5-bromobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11473894
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473894 100 g 100g
11453894 5 g 5g
11463894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473894 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11915.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Det används vid framställning av hepatit C-virus NS5b RNA-polymerashämmare. Används även vid bestämning av kobolt, koppar, nickel och zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid framställning av hepatit C-virus NS5b RNA-polymerashämmare. Används även vid bestämning av kobolt, koppar, nickel och zink.
Löslighet Löslig i metanol och
dimetylsulfoxid.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-88-7
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD00007823
InChI-nyckel CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
IUPAC-namn 2-amino-5-brombensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromobenzoic acid
Smältpunkt ∼215 °C (uppdelning)
Kvantitet 100 g
Beilstein 639028
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1405
Löslighetsinformation Löslig i metanol och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 216.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.