Läs mer
2-amino-5-brombensonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461388
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461388 1 g 1g
15481388 250 mg 250mg
15471388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55217.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39263-32-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
2-Amino-5-brombensonitril kan reagera med oxalsyradimetylester för att få 5-Bromo-N-metylantranilonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-Amino-5-brombensonitril kan reagera med Oxalsyradimetylester för
att få 5-Bromo-N-metylantranilonitril.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39263-32-6
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.04
MDL-nummer MFCD00158946
InChI-nyckel OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
PubChem CID 429740
IUPAC-namn 2-amino-5-brombensonitril
LEDER NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromobenzonitrile
Smältpunkt 96°C to 100°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 197.03
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.