Läs mer
2-amino-5-brombensotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491468
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15491468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55270.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 20358-03-6 | C7H5BrN2S | 229.095 g/mol
2-Amino-5-brombensotiazol används som farmaceutiska mellanprodukter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-Amino-5-bromobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediates
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20358-03-6
Molekylformel C7H5BrN2S
Molekylvikt (g/mol) 229.095
MDL-nummer MFCD00577806
InChI-nyckel ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine
PubChem CID 13775785
IUPAC-namn 5-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromobenzothiazole
Smältpunkt 194°C to 198°C
Färg White to Brown
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 229.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.