missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone |
| CAS | 39859-36-4 |
| Molekylformel | C13H10BNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-bromo-benzophenone, 2-Benzoyl-4-bromoaniline, 5-Bromo-2-aminobenzophenone, NSC 263789 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10BrNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-bromophenyl)-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.13 |
| Formel vikt | 274.9946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?