Läs mer
2-amino-5-bromopyrazin-3-karboxylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30325855
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30325855 2 g
1 options
Produktkod. 30325855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6018632G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, Methyl Ester
CAS 6966-01-4
Molekylformel C6 H6 Br N3 O2
Kvantitet 2 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester (9CI), 3-Amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, NSC 18700, 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
LEDER COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
IUPAC-namn Metyl 3-amino-6-bromopyrazin-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 232.03
Formel vikt 230.9643