Läs mer
2-amino-5-bromopyrazin-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30324414
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30324414 5 g
1 options
Produktkod. 30324414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6018605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid
CAS 486424-37-7
Molekylformel C5 H4 Br N3 O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11)
LEDER Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O
IUPAC-namn 3-amino-6-bromopyrazin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 218.01
Formel vikt 216.9487