Läs mer
2-amino-5-bromopyrazin, TRC
Produktkod. 30322712
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30322712 250 mg
1 options
Produktkod. 30322712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA601845250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Molekylformel C4 H4 Br N3
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
LEDER Nc1cnc(Br)cn1
IUPAC-namn 5-bromopyrazin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 174
Formel vikt 172.9589