Läs mer
2-amino-5-bromopyrazin, TRC
Produktkod. 30316175
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30316175 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30316175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6018452.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Molekylformel C4 H4 Br N3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
LEDER Nc1cnc(Br)cn1
IUPAC-namn 5-bromopyrazin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 174
Formel vikt 172.9589