Läs mer
2-amino-5-brompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11462437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462437 5 g 5g
11472437 25 g 25g
11482437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14280.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1072-97-5 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Amino-5-brompyridin används för syntes av polycykliska azaarener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Amino-5-brompyridin används för
syntes av polycykliska azaarener.
Löslighet
Löslig i metanol, kloroform, etylacetat. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Ljuskänslig. Förvara under argon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-97-5
Molekylformel C5H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 173.013
MDL-nummer MFCD00006323
InChI-nyckel WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
PubChem CID 70622
IUPAC-namn 5-brompyridin-2-amin
LEDER C1=CC(=NC=C1Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromopyridine
Smältpunkt 135°C to 140°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 108737
Löslighetsinformation Soluble in methanol,chloroform,ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formel vikt 173.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.