Läs mer
2-Amino-5-bromotiazolhydrobromid, 97 %
Produktkod. 15414117
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414117 25 g 25g
15494107 1 g 1g
15404117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31514.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 61296-22-8 | C3H4Br2N2S | 259,947 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61296-22-8
Molekylformel C3H4Br2N2S
Molekylvikt (g/mol) 259.947
MDL-nummer MFCD00012712
InChI-nyckel NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
PubChem CID 2723848
IUPAC-namn 5-brom-l,3-tiazol-2-amin;hydrobromid
LEDER C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Smältpunkt ∽165 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 259.95
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.