Läs mer
2-amino-5-bromtiazolmonohydrobromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10754451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10754451 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10754451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156000250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 61296-22-8 | C3H3BrN2S·HBr | 259,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
Namnnotering 95%
CAS 61296-22-8
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 165 °C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H3BrN2S·HBr
MDL-nummer MFCD00012712
Kvantitet 25 g
Synonym 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
InChI-nyckel NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
IUPAC-namn 5-brom-l,3-tiazol-2-amin;hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 259.95
PubChem CID 2723848
Formel vikt 259.95
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.