missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4(3H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4(3H)-one |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O/c1-3-4-5-7-6(2)11-9(10)12-8(7)13/h3-5H2,1-2H3,(H3,10,11,12,13) |
| Formel vikt | 181.1215 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?