Läs mer
2-Amino-5-chloro-2’-fluorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 784-38-3 |
| Molekylformel | C13H9ClFNO |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-chlorophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.67 |
| Formel vikt | 249.0357 |