Läs mer
2-Amino-5-chloro-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline |
| CAS | 887352-40-1 |
| Molekylformel | C12 H11 Cl N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN4/c1-6-8(13)9-7(4-3-5-15-9)10-11(6)17(2)12(14)16-10/h3-5H,1-2H3,(H2,14,16) |
| LEDER | Cc1c(Cl)c2ncccc2c3nc(N)n(C)c13 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinolin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.7 |
| Formel vikt | 246.0672 |