Läs mer
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine, 98%
Produktkod. 15403877
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403877 5 g 5g
15413877 250 mg 250mg
11315075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15403877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30135.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 246847-98-3 | C5H4ClFN2 | 146.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 246847-98-3
Molekylformel C5H4ClFN2
Molekylvikt (g/mol) 146.55
MDL-nummer MFCD09878434
InChI-nyckel FPUPPVDVOFJSEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-fluoropyridine, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine, 2-amino-3-fluoro-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-fluoro, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-chloro-3-fluoro-pyridin-2-amine, pubchem9633, acmc-1ceu9, ksc554c5t, 2-pyridinamine,5-chloro-3-fluoro
PubChem CID 11665433
IUPAC-namn 5-klor-3-fluorpyridin-2-amin
LEDER NC1=NC=C(Cl)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Smältpunkt 95°C to 97°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 146.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.