Läs mer
2-amino-5-klor-3-jodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15443597
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443597 250 mg 250mg
11426100 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27053.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 211308-81-5
Molekylformel C5H4ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 254.455
MDL-nummer MFCD07644578
InChI-nyckel DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
PubChem CID 11076010
IUPAC-namn 5-kloro-3-jodopyridin-2-amin
LEDER C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Smältpunkt 95 °C till 98 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 254.46
Procent renhet 95%