missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid |
| CAS | 20776-67-4 |
| Molekylformel | C8H8NO2Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-3-methyl-5-chlorobenzoic Acid, 3-Methyl-5-chloroanthranilic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1N |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.6 |
| Formel vikt | 185.0244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?