missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-chloro-4-fluoro-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-4-fluoro-benzoic Acid |
| CAS | 351367-77-6 |
| Molekylformel | C7H5NO2FCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| LEDER | Nc1cc(F)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.57 |
| Formel vikt | 188.9993 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?