Läs mer
2-Amino-5-chloro-4-fluoro-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-4-fluoro-benzoic Acid |
| CAS | 351367-77-6 |
| Molekylformel | C7H5NO2FCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| LEDER | Nc1cc(F)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.57 |
| Formel vikt | 188.9993 |