missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 784-41-8 |
| Molekylformel | C13H10ClNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone, (2-Amino-5-chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClNO2/c14-9-3-6-12(15)11(7-9)13(17)8-1-4-10(16)5-2-8/h1-7,16H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-chlorophenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.68 |
| Formel vikt | 247.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?