Läs mer
2-Amino-5-chloro-Alpha-(2-cyclopropylethynyl)-Alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 168834-43-3 |
| Molekylformel | C13H11ClF3NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1C(O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(2-amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.68 |
| Formel vikt | 289.0481 |