Läs mer
2-Amino-5-chloro-Alpha-(cyclopropylethynyl)-4-isopropylsilyloxy-Alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-a-(cyclopropylethynyl)-4-isopropylsilyloxy |
| CAS | 1159977-02-2 |
| Molekylformel | C16 H19 Cl F3 N O2 Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClF3NO2Si/c1-9(2)24-23-14-8-13(21)11(7-12(14)17)15(22,16(18,19)20)6-5-10-3-4-10/h7-10,22H,3-4,21,24H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)[SiH2]Oc1cc(N)c(cc1Cl)C(O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(2-amino-5-chloro-4-propan-2-ylsilyloxyphenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.86 |
| Formel vikt | 377.0826 |