Läs mer
2-amino-5-kloro-N,3-dimetylbensamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide |
| CAS | 890707-28-5 |
| Molekylformel | C9 H11 Cl N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-N-methyl-3-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(13)12-2/h3-4H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1N |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-kloro-N,3-dimetylbensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.649 |
| Formel vikt | 198.056 |