Läs mer
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11338476
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338476 1 g 1g
11348476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17515.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20028-53-9 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
2-Amino-5-Klorbensaldehyd används som råvara i organisk syntes. Det fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Amino-5-Klorbensaldehyd används som råvara i organisk syntes. Det fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20028-53-9
Molekylformel C7H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 155.581
MDL-nummer MFCD02093936
InChI-nyckel KUIFMGITZFDQMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem7364, acmc-209vm9, 3-chloro-6-aminobenzaldehyde, 2-amino-5-chloro-benzaldehyde, 2-amino-5-chlorobenz-aldehyde, 5-chloroanthranilaldehyde
PubChem CID 2773898
IUPAC-namn 2-amino-5-klorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Smältpunkt 68°C to 74°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2716096
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 155.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.