Läs mer
2-Amino-5-klorobenzamid, 98+%
Produktkod. 11469073
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469073 1 g 1g
11479073 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469073 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11153.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5202-85-7 | C7H7ClN2O | 170,596 g/mol
2-Amino-5-klorbensamid reagerar med 2-Azido-bensoylklorid för att få 2-Azido-5'-klor-2'-karboxamidobensanilid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-Amino-5-klorbensamid reagerar med 2-Azido-bensoylklorid för att få 2-
Azido-5′ -klor-2′ -karboxamidobensanilid.
Löslighet
Lösligt i aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5202-85-7
Molekylformel C7H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 170.596
MDL-nummer MFCD00017126
InChI-nyckel DNRVZOZGQHHDAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilamide, benzamide, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzamide, 5-chloro-2-aminobenzamide, 2-azanyl-5-chloranyl-benzamide, pubchem13624, acmc-1axdu, 3-14-00-00963 beilstein handbook reference, 5mk
PubChem CID 78876
IUPAC-namn 2-amino-5-klorbensamid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzamide
Smältpunkt 169°C to 173°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 743347
Löslighetsinformation Soluble in acetone.
Formel vikt 170.6
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.