Läs mer
2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic acid, 97%
Produktkod. 11359949
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359949 25 g 25g
11349949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25738.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 133-74-4 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-74-4
Molekylformel C6H6ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 207.63
MDL-nummer MFCD00035776
InChI-nyckel ZCGVPUAAMCMLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzenesulphonic acid, 5-chloroorthanilic acid, 4-chloroaniline-2-sulfonic acid, 4-chloro-2-sulphoaniline, p-chloranilin-o-sulfosaure, p-chloroaniline-2-sulphonic acid, 2-amino-5-chloro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid,2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chlorobenzene-1-sulfonic acid, 2-azanyl-5-chloranyl-benzenesulfonic acid
PubChem CID 8628
IUPAC-namn 2-amino-5-klorbensensulfonsyra
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 207.64
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.