Läs mer
2-amino-5-klorobenzosyra, 98 %
Produktkod. 11446887
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446887 100 g 100g
11426887 5 g 5g
11436887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14329.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 635-21-2 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
2-Amino-5-klorbensoesyra används vid framställning av sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD). Används även för att producera 6-klor-3H-kinazolin-4-on vid en temperatur av 180 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Amino-5-klorbensoesyra används vid framställning av sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD). Används även för att producera 6-klor-3H-kinazolin-4-on vid en temperatur °av 180 C.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-21-2
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007838
InChI-nyckel IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilic acid, 5-chloro-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-chloro, anthranilic acid, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzoic acid, unii-z2y66jmi31, 2-carboxy-4-chloroaniline, chembl36767, 5-amino-3-carboxy-1-chlorobenzene, 2-amino-5-chlorobenzoicacid
PubChem CID 12476
IUPAC-namn 2-amino-5-klorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
Smältpunkt ∼208 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 639027
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.