Läs mer
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10070431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10070431 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10070431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Smältpunkt 94.0°C to 99.0°C
Namnnotering 97%
CAS 5922-60-1
CAS Min % 96.0
Färg White to Beige
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Crystalline Needles
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C7H5ClN2
MDL-nummer MFCD00017106
Synonym 5-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-chloro, anthranilonitrile, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzonitrile, 4-chloro-2-cyanoaniline, unii-gy0x0082qb, 2-amino-5-chloro benzonitrile, amino 2-5-chloro-benzonitrile, 2-amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, acbn
Kokpunkt 132.0°C to 135.0°C (0.5 mmHg)
InChI-nyckel QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1C#N
IUPAC-namn 2-amino-5-chlorobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 152.58
PubChem CID 80019
Formel vikt 152.58
Procent renhet 97%