Läs mer
2-amino-5-klorobenzonitril, TRC
Produktkod. 30315323
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30315323 1 g
1 options
Produktkod. 30315323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6028701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
CAS 5922-60-1
Molekylformel C7H5ClN2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Chloroanthranilonitrile, 1-Cyano-2-amino-5-chlorobenzene, 2-Amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, 2-Cyano-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-cyanoaniline, 5-Chloro-2-aminobenzonitrile, 5-Chloroanthranilonitrile, 6-Amino-3-chlorobenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1C#N
IUPAC-namn 2-amino-5-klorobenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 152.58
Formel vikt 152.0141