Läs mer
2-Amino-5-chlorobenzophenone-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chlorobenzophenone-d5 |
| CAS | 65854-72-0 |
| Molekylformel | C13H5D5ClNO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone-d5, 2-Amino-5-chlorobenzylphenone-d5, 2-Benzoyl-4-chloroaniline-d5, 5-Chloro-2-aminobenzophenone-d5, NSC 84157-d5, Oxazepam-d5 Benzophenone-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | O=C(C1=CC(Cl)=CC=C1N)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-chlorophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.71 |