Läs mer
2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime-d5 |
| CAS | 65854-73-1 |
| Molekylformel | C13H6D5ClN2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone Oxime-d5, 5-Chloro-2-aminobenzophenone Oxime-d5, NSC 86144-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16-17)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,17H,15H2/b16-13-/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C(=N\O)\c2cc(Cl)ccc2N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (NZ)-N-[(2-amino-5-chlorophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylidene]hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.72 |
| Formel vikt | 251.0874 |