Läs mer
2-Amino-5-klorbensofenon, TRC
Produktkod. 30132488
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132488 50 g
17953485 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132488 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60349050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 719-59-5
Molekylformel C13 H10 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 231.68
Synonym (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, Prazepam Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Alprazolam Imp. E (EP), Oxazepam Imp. D (EP), 2-Amino-5-chlorobenzophenone, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Aminochlorobenzophenone
IUPAC-namn (2-amino-5-klorofenyl)-fenylmetanon
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Formel vikt 231.0451
Procent renhet >95%