Läs mer
2-amino-5-klorobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30324422
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30324422 10 g
1 options
Produktkod. 30324422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA44503510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline
CAS 445-03-4
Molekylformel C7 H5 Cl F3 N
Kvantitet 10 g
Synonym o-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-Amino-4-chloro-2-trifluoromethylbenzene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotrifluorotoluene, C.I. 37055, C.I. Azoic Diazo Component 17, Diazo Fast Scarlet VD, Fast Scarlet Salt VD, Fast Scarlet VD Salt, Scarlet Salt NVD
InChI formel InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-kloro-2-(trifluormetyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 195.57
Formel vikt 195.0063