Läs mer
2-amino-5-klorobenzotrifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline |
| CAS | 445-03-4 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl F3 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | o-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-Amino-4-chloro-2-trifluoromethylbenzene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotrifluorotoluene, C.I. 37055, C.I. Azoic Diazo Component 17, Diazo Fast Scarlet VD, Fast Scarlet Salt VD, Fast Scarlet VD Salt, Scarlet Salt NVD |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-kloro-2-(trifluormetyl)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.57 |
| Formel vikt | 195.0063 |