Läs mer
2-amino-5-klorbensoxazol (Zoxazolamin), TRC
Produktkod. 30451874
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30451874 2 g
1 options
Produktkod. 30451874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ7009502G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Molekylformel C7 H5 Cl N2 O
Kvantitet 2 g
Synonym 2-Benzoxazolamine','5-chloro-, Benzoxazole','2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
LEDER Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC-namn 5-kloro-1,3-benoxazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 168.58
Formel vikt 168.009