Läs mer
2-amino-5-klorfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422419
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422419 25 g 25g
15432419 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64978.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28443-50-7
Molekylformel C6H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 143.57
MDL-nummer MFCD02093863
InChI-nyckel FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
PubChem CID 91591
ChEBI CHEBI:75051
IUPAC-namn 2-amino-5-klorfenol
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorophenol
Smältpunkt 145°C to 153°C
Färg Brun
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 386421
Formel vikt 143.57
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-chlorophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.