Läs mer
2-amino-5-klorofenol, 98 %
Produktkod. 10173051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10173051 5 g Glasflaska 5g
10433015 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297280050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28443-50-7
Molekylformel C6H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 143.57
MDL-nummer MFCD02093863
InChI-nyckel FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
PubChem CID 91591
ChEBI CHEBI:75051
IUPAC-namn 2-amino-5-klorfenol
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorophenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 152 °C till 157 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i sol av syror och baser, lösliga i etanol och kloroform
Formel vikt 143.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.