Läs mer
(2-Amino-5-chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-5-chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 5625-08-1 |
| Molekylformel | C13H9Cl2NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-chlorophenyl)-(3-chlorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-3'-chlorobenzophenone, 2-Amino-3',5-dichloro-benzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-9-3-1-2-8(6-9)13(17)11-7-10(15)4-5-12(11)16/h1-7H,16H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-chlorophenyl)-(3-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.12 |
| Formel vikt | 265.0061 |