Läs mer
(2-amino-5-klorofenyl)fenylmetanon (aminoklorbensofenon), Mikromol™
Produktkod. 17942306
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17942306 25 mg
1 options
Produktkod. 17942306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0028.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2-amino-5-klorofenyl) fenylmetanon (aminoklorbensofenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS 719-59-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Alprazolam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Chlordiazepoxide Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Clorazepate Imp. A (EP), Oxazepam Imp. D (EP), Prazepam Imp. C (EP), (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone, Aminochlorobenzophenone, Alprazolam Impurity E, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, Dipotassium Clorazepate Impurity A, Oxazepam Impurity D, Prazepam Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, NSC 84157
InChI formel InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (2-amino-5-klorofenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 231.68
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231,0451 g/mol