Läs mer
2-amino-5-klorfenylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11996031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11996031 1 g 1g
11906041 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11996031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444470010
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1073371-77-3 | C12H17BClNO2 | 253.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1073371-77-3
Molekylformel C12H17BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 253.53
MDL-nummer MFCD06795672
InChI-nyckel GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine
PubChem CID 17750205
IUPAC-namn 4-klor-2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 91°C to 93°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.54
Procent renhet 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.