Läs mer
2-Amino-5-chloropyridine, LoGiCal
Produktkod. 30461283
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461283 10 mg
1 options
Produktkod. 30461283 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0149.04
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-5-chloropyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H5 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Amino-5-chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Lösningstyp Neat
LEDER Nc1ccc(Cl)cn1
IUPAC-namn 5-chloropyridin-2-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 128.56
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 128.0141 g/mol