Läs mer
2-Amino-5-chloropyridine, Mikromol™
Produktkod. 17972306
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972306 250 mg
17973456 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17972306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0149.04
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-5-chloropyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-5-chloropyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H5 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Amino-5-chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
LEDER Nc1ccc(Cl)cn1
IUPAC-namn 5-chloropyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 128.56
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 128.0141 g/mol