Läs mer
2-Amino-5-chloropyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-chloropyrimidine |
| Smältpunkt | 235.0°C to 238.0°C |
| Kokpunkt | 314.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: slightly soluble. |
| Formel vikt | 129.55 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Amino-5-chloropyrimidine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.