Läs mer
2-amino-5-klortiazolhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387555
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387555 1 g 1g
11397555 5 g 5g
11307565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05707.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55506-37-1 | C3H4Cl2N2S | 171.04 g/mol
2-amino-5-klortiazolhydroklorid används som startreagens vid syntesen av 2-klor-6-metylimidazo[2,1-b]tiazol. Det används som reaktant för framställning av biologiskt aktiva tiazolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Amino-5-klortiazolhydroklorid används som startreagens vid syntesen av 2-klor-6-metylimidazo[2,1-b]tiazol. Det används som reaktant för framställning av biologiskt aktiva tiazolderivat.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55506-37-1
Molekylformel C3H4Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 171.04
MDL-nummer MFCD00039006
InChI-nyckel GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorothiazole hydrochloride, 5-chlorothiazol-2-amine hydrochloride, 5-chloro-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 5-chloro-, monohydrochloride, 5-chloro-2-thiazolamine hydrochloride, 2-amino-5-chloro-1,3-thiazole hydrochloride, 5-chlorothiazolamine hydrochloride, thiazole, 2-amino-5-chloro-hydrochloride, pubchem23694, c3h3cln2s.hcl
PubChem CID 148743
IUPAC-namn 5-klor-l,3-tiazol-2-amin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NC1=NC=C(Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
Smältpunkt 168°C to 172°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 171.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.