Läs mer
2-Amino-5-cyano-3-metylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-cyano-3-methylbenzoicAcid |
| CAS | 871239-18-8 |
| Molekylformel | C9 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-Cyano-3-Methylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-2-6(4-10)3-7(8(5)11)9(12)13/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1cc(cc(C(=O)O)c1N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-cyano-3-metylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.172 |
| Formel vikt | 176.0586 |