Läs mer
2-Amino-5-cyano-3-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30310592
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30310592 250 mg
1 options
Produktkod. 30310592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA595735250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-cyano-3-methylbenzoicAcid
CAS 871239-18-8
Molekylformel C9 H8 N2 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Amino-5-Cyano-3-Methylbenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-2-6(4-10)3-7(8(5)11)9(12)13/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
LEDER Cc1cc(cc(C(=O)O)c1N)C#N
IUPAC-namn 2-amino-5-cyano-3-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 176.172
Formel vikt 176.0586