Läs mer
2-Amino-5-cyano-N-metyl-3-metylbensamid, TRC
Produktkod. 30133245
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133245 500 mg
30138710 1 g
30010418 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA414995500MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 890707-29-6
Molekylformel C10H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 189.22
Synonym 2-Amino-5-cyano-N,3-dimethylbenzamide
IUPAC-namn 2-amino-5-cyano-N,3-dimetylbensamid
LEDER CNC(=O)c1cc(cc(C)c1N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-cyano-N-methyl-3-methylbenzamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c1-6-3-7(5-11)4-8(9(6)12)10(14)13-2/h3-4H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vikt 189.0902