Läs mer
2-Amino-5-cyanopyridine, 98%
Produktkod. 11354166
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354166 25 g 25g
11344166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19282.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4214-73-7 | C6H6N3 | 120.13 g/mol
2-Amino-5-cyanopyridin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Amino-5-cyanopyridin är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4214-73-7
Molekylformel C6H6N3
Molekylvikt (g/mol) 120.13
MDL-nummer MFCD00128902
InChI-nyckel KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-cyanopyridine, 6-aminonicotinonitrile, 6-amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino, 2-amino-5-cyano pyridine, 6-aminonicotinonitril, zlchem 518, pubchem5752, acmc-209jnu
PubChem CID 818260
LEDER NC1=CC=C(C=[NH+]1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-cyanopyridine
Smältpunkt 159°C to 164°C
Kokpunkt 240°C to 250°C (15 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 113876
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC-namn 6-aminopyridin-3-karbonitril
Formel vikt 119.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.